Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos Nunc™ Thermanox™
Aumente la fijación celular con la superficie hidrófila de estos cubreobjetos. Tratados para cultivo tisular y disponibles en diversos tamaños y formas.
601.00€ - 955.00€
Especificaciones
Tipo | Cubreobjetos de plástico Thermanox |
---|---|
Tratamiento de superficie | Cultivo celular en 1 lado |
Grosor (métrico) | 0,2 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Autofluorescentes en el intervalo de 380 a 545 nm |
Envase | Los cubreobjetos se envasan con el lado para el cultivo celular mirando hacia la etiqueta |
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10746852
|
Thermo Scientific™
150067 |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular | 24 x 30 mm |
775.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10418332
|
Thermo Scientific™
174934 |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular | 10,5 x 22 mm |
630.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10374321
|
Thermo Scientific™
174942 |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, rectangular | 22 x 60 mm |
955.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10252961
|
Thermo Scientific™
174950 |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo | 13 mm |
667.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10459311
|
Thermo Scientific™
174969 |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo | 15 mm |
601.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10672202
|
Thermo Scientific™
174977 |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo | 22 mm |
790.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10130631
|
Thermo Scientific™
174985 |
Cubreobjetos de plástico Thermanox, redondo | 25 mm |
780.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mejore la fijación y el crecimiento celulares en cubreobjetos con los versátiles cubreobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Estos cubreobjetos tratados para cultivo celular están disponibles en diversos tamaños y formas. El material de poliéster patentado es muy resistente a los disolventes (por ejemplo, xileno, acetona, ácido acético) y tiene una permeabilidad al gas muy baja. Adecuado para citotinción, montaje, inclusión o recuento de centelleo. No se recomienda para microscopía de contraste de fase o técnicas que impliquen tinciones fluorescentes.
- Tratamiento para cultivo celular en una de las caras para ofrecer una fijación y un crecimiento celular óptimos El lado tratado mira hacia la etiqueta del paquete
- Resistente a disolventes de uso común (xileno, acetona, ácido acético) en la mayoría de técnicas de tinción con materiales normales de montaje e inclusión.
- Puede usarse con acetato de amilo para preparaciones de EM
- Adecuado para su uso en recuento de centelleo
- Flexible con tenazas, se puede cortar con tijeras, escalpelo o microtomo
- No lo haga arder para esterilizarlo
- No lo manipule con guantes de goma para evitar dejar residuos tóxicos en el cubreobjetos
- Autofluorescente en el rango de 380 nm a 545 nm, no recomendado para tinciones de fluorescencia
Especificaciones
Cubreobjetos de plástico Thermanox | |
0,2 mm | |
Los cubreobjetos se envasan con el lado para el cultivo celular mirando hacia la etiqueta | |
50 |
Cultivo celular en 1 lado | |
Autofluorescentes en el intervalo de 380 a 545 nm | |
500 | |
Estéril |
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.