Learn More
Thermo Scientific™ Placas cuadradas para bioensayo Nunc™
Filtre grandes cantidades de colonias para ensayos de difusión de hongos y agar, cultivos de bacterias y experimentos de clonación mediante placas para bioensayo cuadradas Thermo Scientific™ Nunc™ Squre BioAssay.
245.00€ - 322.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Placa multipocillo |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10059030
|
Thermo Scientific™
166508 |
Altura estándar, placa cuadrada para bioensayo con tratamiento Nunclon Delta |
245.00€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10489282
|
Thermo Scientific™
240835 |
Placa para bioensayo sin tratar, altura estándar |
289.00€
paquete de 16 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10570502
|
Thermo Scientific™
240845 |
Placa de bioensayo no tratada de perfil bajo |
322.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las versátiles placas para bioensayo cuadradas Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay, disponibles con o sin tratamiento para cultivo celular en superficie, son útiles para la detección de grandes cantidades de colonias, el cultivo de bacterias y hongos o para proporcionar un entorno contenido para otros recipientes de cultivo.
Placa de altura estándar:- Dimensiones externas: 245 x 245 x 25mm
- Altura de la tapa: 9,8mm
- Disponible en superficie no tratada o tratada para cultivo celular Nunclon Delta
- Transparente y estéril
Placa de perfil bajo:
- Dimensiones externas: 241 x 241 x 20mm
- Altura de la tapa: 10,3mm
- Disponible en superficie no tratada
- Se adapta a instrumentos robóticos para la detección genómica y la recogida de colonias.
- Transparente y estéril
Especificaciones
Plano | |
Cuadrada | |
Estéril | |
Placa multipocillo |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.