Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para todas las aplicaciones de ensayos.
57.80€ - 570.00€
Código de producto | Marca | Material | Para utilizar con (aplicación) | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Para utilizar con (aplicación) | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10716943
|
Thermo Scientific™
232698 |
Aluminio | PCR y almacenamiento en placas de 96 pocillos | Sí |
165.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10681864
|
Thermo Scientific™
232699 |
Aluminio | PCR y almacenamiento en placas de 384 pocillos | Sí |
117.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10265411
|
Thermo Scientific™
232701 |
Polipropileno | PCR | Sí |
172.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10194411
|
Thermo Scientific™
232702 |
Acrilato de poliolefina | PCR; Ensayos de fluorescencia; Microscopía | Sí |
212.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10633973
|
Thermo Scientific™
235306 |
Polietileno | Perforación repetida; baja autofluorescencia; ELISA | No |
545.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10275452
|
Thermo Scientific™
235307 |
Poliolefina | PCR; qPCR; ELISA; cristalografía de proteínas | Sí |
480.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11371555
|
Thermo Scientific™
236272 |
Vinilo | Ensayos de luminiscencia, reflectantes de luz, ensayos ELISPOT, diseñados tanto para la parte superior como para la parte inferior de las placas ópticas | No |
83.35€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10170671
|
Thermo Scientific™
236366 |
Acrilato de poliéster | Cultivo celular; Aplicaciones estériles | No |
496.00€
paquete de 800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11948231
|
Thermo Scientific™
236370 |
Poliéster | Uso general; protección de muestras; ELISA | No |
185.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10160993
|
Thermo Scientific™
236703 |
Vinilo | Ensayos de fluorescencia; absorción de luz; bloqueo de luz; inhibición de la degradación fotográfica de compuestos sensibles a la luz; diseñados para la parte superior o inferior de las placas ópticas, muescas en el sello para ayudar con la alineación de la parte inferior de la placa | No |
94.35€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10552615
|
Thermo Scientific™
236707 |
Poliéster | Uso general; elimina el efecto de borde en ELISA | Sí |
570.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10681344
|
Thermo Scientific™
241205 |
Rayón no tejido | Crecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gas | No |
188.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10082182
|
Thermo Scientific™
249720 |
Rayón no tejido | Crecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gas | Sí |
168.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10777042
|
Thermo Scientific™
250050 |
Plástico | Aplicador manual para un sellado consistente | No |
57.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10574561
|
Thermo Scientific™
276014 |
Aluminio | PCR; excelente resistencia química, evaporación mínima de muestras, maleable, permite la verificación visual de la seguridad de sellado | Sí |
455.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10333925
|
Thermo Scientific™
3501 |
Poliéster | Para el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada | No |
95.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10304315
|
Thermo Scientific™
5701 |
Poliéster | Elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzada | No |
95.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10642674
|
Thermo Scientific™
AB-0718 |
Polipropileno | Ventilación y almacenamiento de cultivos celulares/bacterianos | No |
139.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11524794
|
Thermo Scientific™
AB-0580 |
Polipropileno con revestimiento de PVC | Para cristalografía e identificación de genotipos | No |
81.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.
- Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
- El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
- La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º 250050)
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.