Learn More
Thermo Scientific™ Herramienta de extracción por presión Nunc™ para sistemas de viales Bank-It™ y Cryobank
Reduzca al mínimo la congelación/descongelación mediante la herramienta de extracción por presión Thermo Scientific™ Nunc™ para sistemas Cryobank y Bank-It™, que permite la recuperación rápida de viales Cryobank.
Marca: Thermo Scientific™ 374009
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
Localice y extraiga el tubo deseado de forma rápida y sencilla, sin que las muestras se descongelen mediante esta herramienta de extracción por presión Thermo Scientific™ Nunc™ para sistemas de viales Cryobank y Bank-It™.
Características:- Los viales seleccionados se liberan mediante palancas y se pueden recoger fácilmente
- La posición deseada se puede elegir en función del resultado de la base de datos
- Las varillas pueden colocarse y comprobarse mientras la muestra o las muestras adyacentes se mantienen frías
- La esquina recortada garantiza que la gradilla está orientada correctamente
Especificaciones
Gradilla Nunc Cryobank y Bank-it, Herramienta para prensar tubos, 1 unidad | |
Cryobank | |
1 | |
Sistemas de viales Cryobank y Bank-It |
Herramienta de prensado de tubos | |
Plata | |
1 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.