Learn More
Thermo Scientific™ Minibandejas Nunc™ Nunclon MiniTrays
La superficie Thermo Scientific Nunc Nunclon ofrece un excelente grado de fijación y crecimiento celulares.
Marca: Thermo Scientific™ 136528
Detalles adicionales : Peso : 2.85000kg
Descripción
La superficie Thermo Scientific Nunc Nunclon ofrece un excelente grado de fijación y crecimiento celulares.
Las bandejas MiniTray ocupan un espacio mínimo en los congeladores y los incubadores; además, Nunc fabrica instrumental de laboratorio de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
- Poliestireno estéril
- Disponibles con 60 ó 72 pocillos cónicos
- Coordenadas alfanuméricas elevadas y de gran tamaño
- Tapa con guía posicionadora para garantizar la orientación adecuada
Especificaciones
Superficie Nunclon certificada | |
Cónico | |
0.013 cm2 | |
Rectangular | |
Nunclon Delta | |
8 μL | |
Tapa | |
10 | |
5,82 mm |
Sí | |
8 L | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Mini bandeja | |
72 | |
150 | |
84,1 mm | |
11,2 mm |