Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de plástico para almacenamiento de microplacas Nunc™
Almacene y transporte de forma segura y cómoda muestras en microplacas, placas de pocillos profundos y gradillas Cryobank utilizando gradillas de almacenamiento de plástico Thermo Scientific™ Nunc™.
135.00€ - 468.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para microplacas |
---|---|
Color | Verde |
Material | Polipropileno, metal |
Forma | Rectángulo |
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10662301
|
Thermo Scientific™
344260 |
10 estantes de alto | Rack para microplacas |
135.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10741234
|
Thermo Scientific™
344280 |
10 x 5 | Rack para microplacas |
452.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12736558
|
Thermo Scientific™
344380 |
5 x 5 | Rack para microplacas |
468.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Conveniently and safely store and transport samples in microplate, deep-well plates and cryobank racks by using Thermo Scientific™ Nunc™ Plastic Storage Racks, ideal for genome library storage, DNA and RNA libraries, and storage of compounds for high throughput screening.
- El diseño horizontal se adapta a estufas microbiológicas y a congeladores horizontales y verticales.
- Los clips de retención aseguran las placas en su lugar.
- Las asas superiores y laterales ofrecen un transporte más cómodo.
- La barra de bloqueo protege las placas.
- Las gradillas son compatibles con congeladores hasta - 80 °C.
- Las gradillas no son adecuadas para su uso con nitrógeno líquido/gaseoso
Especificaciones
Rack para microplacas | |
Verde | |
Polipropileno, metal | |
Rectángulo |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.