Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Los tubos universales con rosca externa de 5.0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ están disponibles con códigos de barras 2D, sin códigos o con ambos, códigos de barras lineales y 2D, para adaptarse a todas las necesidades. Ahora disponibles en gradillas con cierre y códigos de barras.
129.00€ - 870.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo universal |
---|---|
Graduated | Sí |
Antirrotación | Sí |
Capacidad (imperial) | 0,169 oz |
Sin ADNasa | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15217468
|
Thermo Scientific™
331840 |
Gradilla con cierre vacía con tapa para tubos universales de 5 ml de perfil bajo |
129.00€
paquete de 10 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15292986
|
Thermo Scientific™
374321 |
Tubo criogénico universal de perfil bajo de 5 ml Nunc sin código 2D, en gradilla con cierre, 24 tubos/gradilla |
360.00€
paquete de 240 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15204147
|
Thermo Scientific™
374320 |
Tubo criogénico universal de perfil bajo de 5 ml Nunc con código 2D, en gradilla con cierre, 24 tubos/gradilla |
520.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15297458
|
Thermo Scientific™
374322 |
Tubo criogénico universal de perfil bajo de 5 ml Nunc con código 2D, sin gradilla, 24 tubos/bolsa |
464.00€
paquete de 240 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15207468
|
Thermo Scientific™
374323 |
Tubo criogénico universal de perfil bajo de 5 ml Nunc sin código 2D, sin gradilla, 24 tubos/bolsa |
325.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15553714
|
Thermo Scientific™
374320-BR |
Tubos criogénicos universales de 5 ml de perfil bajo Nunc con código 2D, en gradilla con cierre con código de barras, 24 tubos/gradilla |
870.00€
paquete de 240 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15563714
|
Thermo Scientific™
374321-BR |
Tubo criogénico universal de perfil bajo de 5 ml sin código 2D, en gradilla con cierre y código de barras, 24 tubos/gradilla |
575.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15573694
|
Thermo Scientific™
331840-BR |
Gradilla con cierre vacía con tapa para tubos universales de 5 ml de perfil bajo |
277.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con los tubos universales de rosca externa de 5,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ de perfil bajo.Una solución resistente para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas, los tubos incluyen códigos de barras 2D, graduaciones, un parche blanco para etiquetado y un diseño de boca ancha para facilitar la adición y extracción del material de muestra.El diseño de rosca externa minimiza el riesgo de contaminación en los procedimientos de manipulación manual.Los tubos y la gradilla están clasificados para su uso para almacenamiento hasta temperaturas de nitrógeno líquido en fase de vapor.
Diseño de tubo flexible
- La boca ancha proporciona un fácil acceso mediante el uso de pinzas para añadir aproximadamente tres secciones de 1 mm de tejido, material de plantas u otras muestras sólidas para almacenamiento
- La altura total del tubo de menos de 50 mm y la forma del fondo en U permiten un acceso cómodo con puntas de pipeta de longitud estándar cuando se utiliza para el almacenamiento de líquidos
- Disponible con o sin código de barras 2D
- Incluyen graduaciones impresas con superficie de escritura de color blanco para la identificación de muestras manual
- Se pueden adquirir en una gradilla con cierre de estilo universal o a granel para satisfacer sus requisitos de manipulación de muestras.
- El tapón de rosca presenta una construcción de una sola pieza con junta de polipropileno integrada: no se puede apretar en exceso a mano—
- El tapón con junta y el tubo son compatibles con el almacenamiento a temperatura ambiente a través de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- El código de barras 2D de unión permanente se ha grabado con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de las muestras de forma segura
- Ahora disponibles en una gradilla con códigos de barras para permitir el seguimiento de la gradilla, además de tubos individuales
- El lector de códigos de barras 2D Thermo Scientific descodifica al instante cada código de barras de los tubos y transfiere la información del tubo a la aplicación o base de datos
- Los tubos incluyen un espacio de escritura de color blanco para la información de muestra además de, o en lugar de, utilizar códigos de barras 2D
- Los códigos de barras 2D se escanean tras la fabricación para garantizar su legibilidad
- Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- La estanqueidad de los tubos se ha sometido a pruebas para garantizar la integridad y la seguridad
Especificaciones
Tubo universal | |
Sí | |
Sí |
Sí | |
0,169 oz |