Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™
Realice un análisis de imágenes confocales y microscopía de gran aumento con el cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
178.20€ - 1377.00€
Especificaciones
Material de la tapa Poliestireno
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Borosilicato
Grosor (métrico) Entre 0,13 y 0,17 mm
Incluye Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Descripción Material Pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Material Pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
16210671
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155361
Cubreobjetos con cámara de 1 pocillo, con pocillo no extraíble Borosilicato 1
250.00€
paquete de 16
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16230671
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155380
Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 2
250.00€
paquete de 16
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16250671
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155383
Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 4
344.00€
paquete de 16
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16270671
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155411
Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 8
324.00€
paquete de 16
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10058990
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155361
Cubreobjetos con cámara de 1 pocillo, con pocillo no extraíble Borosilicato 1 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11307724
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155383
Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 4 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10068990
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155380
Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10778091
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155383
Cubreobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 4 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10384221
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155411
Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11327724
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155411
Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11387714
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
155380
Cubreobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos no extraíbles Borosilicato 2 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine las células vivas en un único dispositivo. El cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ con base de vidrio de borosilicato n.º 1 ofrece las características ópticas requeridas para una alta ampliación y análisis de imágenes confocales. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos. La estructura de la cámara superior no se puede quitar del cubreobjetos.
Características:
  • Cámara de medios montada de forma segura en cubreobjetos de borosilicato n.º 1 mediante adhesivo de silicona no tóxico de grado médico
  • La cámara de poliestireno no es extraíble y requiere un microscopio invertido para su visualización
  • La cubierta de poliestireno instalada sin mango superior minimiza la evaporación
Información para pedidos:
  • Se puede comprar en cajas de 96 o paquetes de 16.
  • Se suministra estéril en prácticas bandejas de incubación apilables.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
Borosilicato
Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas
57 x 25 mm
Transparente
Cultivo celular
Entre 0,13 y 0,17 mm
16
Estériles
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.