Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Los tubos cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ se pueden abrir y cerrar con una sola mano gracias al exclusivo sistema de tapón articulado. Estos tubos tienen un diseño ergonómico y son compatibles con los rotores de centrífuga de ángulo fijo o basculantes.
263.00€ - 369.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
N.º por caja | 500 |
Forma | Cónicos |
Forma del fondo | Cónicos |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17888501
|
Thermo Scientific™
362694 |
15 mL | Estéril | A granel |
308.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16535010
|
Thermo Scientific™
362694NS |
15 ml | No estéril | A granel |
263.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17808581
|
Thermo Scientific™
362695 |
15 mL | Estéril | en gradilla |
334.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16545010
|
Thermo Scientific™
362695NS |
15 ml | No estéril | En gradilla |
283.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16555010
|
Thermo Scientific™
362696NS |
50 mL | No estéril | A granel |
297.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16565010
|
Thermo Scientific™
362697NS |
50 mL | No estéril | en gradilla |
336.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17898501
|
Thermo Scientific™
362697 |
50 mL | Estéril | en gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17878501
|
Thermo Scientific™
362696 |
50 mL | Estéril | A granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Los tubos cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ se pueden abrir y cerrar con una sola mano gracias al exclusivo sistema de tapón articulado. Estos tubos tienen un diseño ergonómico y son compatibles con los rotores de centrífuga de ángulo fijo o basculantes.
Características:
- El tapón a prueba de fugas integrado impide la contaminación cruzada y la pérdida de los cierres
- El polipropileno clarificado ofrece resistencia a los productos químicos y tolerancia a las altas velocidades
- Área de escritura blanca y tapones planos para la identificación de muestras
- Marcas de volumen y graduaciones
- Sin ADNasa ni ARNasa
- Las materias primas del producto son biocompatibles según la prueba USP Clase VI.
- El producto es no citotóxico y apirógeno
- Disponible en formato esterilizado (SAL 10-6)
- FCR máx.: 8500 xg para el rotor de ángulo fijo, 7000 xg para el rotor de cuchara oscilante***
- Temperatura de funcionamiento: De -20 ºC a 37 ºC
- Vida útil: 2 años
*** Con cavidad cónica de rotor o adaptador cónico
Información para pedidos:
Los tubos se suministran en un embalaje a granel (funda) o en una gradilla.
Especificaciones
Polipropileno | |
Cónicos | |
Sí |
500 | |
Cónicos | |
Tubo para centrífuga |