Learn More
Thermo Scientific™ Asas y agujas de siembra desechables Nunc™
Identifique fácilmente con códigos de colores estas asas y agujas desechables, moldeadas con precisión con poliestireno no tóxico (USP, clase VI).
109.00€ - 463.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10048750
|
Thermo Scientific™
251586 |
10μL | Caja de cartón de 1000 |
110.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10344741
|
Thermo Scientific™
253287 |
1μL | Caja de cartón de 1000 |
111.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12687093
|
Thermo Scientific™
254410 |
1μL | Caja de cartón de 600 |
125.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12780006
|
Thermo Scientific™
254437 |
10μL | Caja de cartón de 600 |
109.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11351585
|
Thermo Scientific™
254437 |
10μL | Caja de cartón de 600 |
463.00€
paquete de 2400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10659971
|
Thermo Scientific™
254410 |
1μL | Caja de cartón de 600 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11301585
|
Thermo Scientific™
253287 |
1μL | Caja de cartón de 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11391575
|
Thermo Scientific™
251586 |
10μL | Caja de cartón de 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Identifique fácilmente con códigos de colores las asas y agujas desechables Thermo Scientific™ Nunc™, moldeadas con precisión con poliestireno no tóxico (USP, clase VI) para proporcionar una superficie del asa lisa. Los productos Thermo Scientific Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits de diagnóstico.
Características:- Esterilización por radiación, no se requiere esterilización por llama
- Sometidas a tratamiento hidrófilo durante el proceso de fabricación
- Las propiedades de adherencia a líquidos impiden el el goteo accidental
- Asas disponible en tamaños de 10 y 1 μl
- De conformidad con la norma semicuantitativa para la manipulación de muestras
- Documentos de calibración disponibles para cada lote previa solicitud
Especificaciones
Poliestireno | |
Estériles | |
Sí |