Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de colores Nunc™ CryoTube™
Codifique con colores sus viales de muestra con los tapones de repuesto para viales CryoTube con rosca interna Nunc y con junta de silicona para ofrecer la máxima estanqueidad.
Marca: Thermo Scientific™ 336094
387.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21935" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Alertas:
No utilice los viales CryoTube con nitrógeno líquido en fase líquida a menos que estén contenidos herméticamente en un tubo Nunc CryoFlex™ (n.° de cat. 343958). El uso indebido podría hacer que el nitrógeno licuado quedara atrapado dentro del vial y produjera un aumento de la presión, lo que podría provocar una explosión o suponer un riesgo biológico. Utilice los procedimientos de seguridad adecuados descritos en el manual de crioconservación Nunc para manipular y desechar los viales CryoTube.
Descripción
Codifique con colores sus viales de muestra. Los tapones de colores Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™ se usan con los viales CryoTube con rosca interna e incluyen una junta de silicona para ofrecer la máxima estanqueidad. Los viales CryoTube Nunc son los viales criogénicos utilizados con más frecuencia en todo el mundo y tienen su origen en los primeros viales criogénicos fabricados a principios de la década de los años sesenta. El diseño probado, el alto nivel de certificación y la extensa gama de viales ofrecen a los investigadores un amplio abanico de opciones para escoger el vial que mejor se adapte a su aplicación, con la seguridad de que las muestras podrán recuperarse viables e intactas.
- Tapones de rosca de polipropileno de repuesto con una junta de silicona para ofrecer la mejor estanqueidad posible.
- Disponibles no estériles o esterilizadas por radiación
Especificaciones
Surtido | |
Estéril | |
250/paq., 2500/caja |
Polipropileno | |
Nunc™ | |
Cierre de tubo criogénico |