Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para viales Nunc™ Cryobank y Bank-It
Tapones de repuesto de colores Thermo Scientific Nunc para viales Nunc Cryobank y Bank-it; para uso manual o automatizado.—
Marca: Thermo Scientific™ 374018
Detalles adicionales : Peso : 1.01000kg
Descripción
Tapones de repuesto de colores Thermo Scientific Nunc para viales Nunc Cryobank y Bank-it; para uso manual o automatizado.—
Los viales Cryobank Thermo Scientific Nunc permiten al usuario un mejor seguimiento de sus viales criogénicos empleando un código bidimensional, la más alta densidad de almacenamiento del mercado y la capacidad de automatizar la colocación y la retirada de los tapones de los viales. Los tubos encajan con un clic en el rack y pueden manipularse sin riesgo de caída accidental.
- Tapones colocados en racks para la reposición automatizada o manual de tapones usados
- Colocados en gradillas en un formato de microplaca de 96 pocillos para facilitar la recogida sin contaminación
Especificaciones
No estéril | |
Cierre | |
Lectura con código de barras 2D | |
Verde (tapa) | |
96 | |
Tubos Cryobank y Bank-it de 0,5mL y 1,0mL |
Verde | |
Polipropileno | |
Cryobank, Bank-It | |
10 gradillas de 96 tubos/caja | |
960 | |
Nunc&trade |