Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo celular Nunc™ TripleFlask™ tratados
Desarrolle aplicaciones de gran masa celular, como la identificación sistemática de drogas y la ampliación, con estos matraces TripleFlask tratados para cultivo celular.
381.24€ - 621.00€
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Código de barras | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Código de barras | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10757811
|
Thermo Scientific™
132867 |
Sólido | No | Frascos triples tratados para cultivo celular |
494.00€
paquete de 32 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12364183
|
Thermo Scientific™
132865 |
Filtro | No | TripleFlask tratadas con cultivo celular Nunc, tapón de ventilación/cierre |
460.00€
paquete de 32 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10272721
|
Thermo Scientific™
132913 |
Filtro | No | Frascos triples tratados para cultivo celular |
621.00€
paquete de 32 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10031112
|
Thermo Scientific™
132920 |
Filtro | Sí | Frascos triples tratados para cultivo celular |
620.00€
paquete de 32 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12354183
|
Thermo Scientific™
132925 |
Filtro | Sí | TripleFlask con tratamiento Nunc, tapón con filtro, con código de barras |
560.00€
paquete de 32 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12611490
|
Thermo Scientific™
132867 |
Sólido | No | Frascos triples tratados para cultivo celular |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Realice la expansión de cultivos celulares y use un área de crecimiento total de 500 cm2 de un matraz estándar con matraces para cultivo celular tratados Scientific™ Nunc™ TripleFlask™. El área de cultivo total se consigue mediante tres capas paralelas y un diseño de cuello recto que funciona de forma eficaz en los sistemas de automatización. Los matraces TripleFlask reciben el tratamiento Nunclon™ Delta, un tratamiento de superficie de cultivo celular exclusivo que ofrece la máxima adhesión para una amplia variedad de tipos de células.
Las tres capas de superficies de crecimiento proporcionan un área de cultivo total de 500 cm2 en el mismo espacio que ocupa un matraz Nunc de 175 cm2 estándar.
- Se recomienda usar un volumen de trabajo de 200 ml.
- Promueve el cultivo celular adherente monocapa.
- Disponibilidad con código de barras de código largo 128.
- El certificado Nunclon Delta se facilita en cada caso para formación de monocapa, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.