Learn More
Thermo Scientific™ Matraces tratados para cultivo celular con tapas sólidas Nunc™
Consiga la máxima adhesión para una amplia variedad de tipos de células.
Marca:  Thermo Scientific™ 156505
120.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13245219
  • 166.00€ / paquete de 32
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones sólidos Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para garantizar un crecimiento celular uniforme. Los tapones de ventilación/cierre con marcas Y permiten una verificación visual sencilla de la posición de ventilación, a la vez que promueven un intercambio de gas adecuado.
Características:
  • Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
  • Los cuellos anchos y cortos, las paredes laterales rectas y los tapones con 1/3 de vuelta están optimizados para el funcionamiento robótico.
  • Tapones de ventilación/cierre con marcas «Y»: si alguno de los brazos de la «Y» apunta hacia arriba, esto indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación.
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
No
Recto
4
Ventilar/Cerrar
Tratada para cultivo celular
Poliestireno
32
Estéril
175 cm2
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.