Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
146.00€ - 327.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad |
---|---|
Estilo de cuello | En ángulo |
Graduated | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10232771
|
Thermo Scientific™
156340 |
EasYFlasks Nunc de 25cm2 | Sólido |
324.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12034917
|
Thermo Scientific™
156367 |
EasYFlasks Nunc de 25cm2 | Filtro |
327.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10538931
|
Thermo Scientific™
156472 |
EasYFlasks Nunc de 75cm2 | Sólido |
279.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10364131
|
Thermo Scientific™
156499 |
EasYFlasks Nunc de 75cm2 | Filtro |
289.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10246131
|
Thermo Scientific™
159910 |
EasYFlasks Nunc de 175cm2 | Filtro |
156.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10545131
|
Thermo Scientific™
159920 |
EasYFlasks Nunc de 175cm2 | Sólido |
146.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10225712
|
Thermo Scientific™
159933 |
EasYFlasks Nunc de 225 cm2 | Sólido |
223.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10041542
|
Thermo Scientific™
159934 |
EasYFlasks Nunc de 225 cm2 | Filtro |
306.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces de poliestireno reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para maximizar la adhesión para una amplia gama de tipos de células. El diseño ergonómico con cuello angulado y boca ancha permite acceder fácilmente a la superficie de crecimiento mediante pipetas o raspadores de células.
¿Busca matraces EasYFlaks para cultivos celulares en suspensión? Encuentre aquí EasYFlasks sin tratar.
Características:- Diseño ergonómico con solo un tercio de vuelta para abrir y cerrar el tapón
- Bajo perfil para maximizar el espacio en la incubadora
- Graduaciones de volumen impresas y moldeadas en ambos lados
- Paredes laterales ligeramente anguladas para una visualización completa bajo el microscopio
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
- EasYFlask con tapones con filtro también disponibles como opciones con revestimiento ECM
Tapones con filtro:
- La membrana de filtración constituye una barrera efectiva frente a microorganismos.
- La membrana de filtración hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones según el lote.
- La membrana resistente a productos químicos cumple las normas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), y se fabrica sin componentes de origen animal.
Tapas sólidas:
- Los tapones sólidos incluyen la marca a “Y” que permite verificar visualmente la posición de ventilación
- Si alguno de los brazos de la “Y” apunta hacia arriba, esto indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación.
- La posición de ventilación se puede distinguir fácilmente cuando los matraces están apilados en la incubadora.
Especificaciones
Certificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad | |
En ángulo | |
Sí | |
Estéril |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.