Learn More
Thermo Scientific™ Codificadores de color para tapones de viales criogénicos
Realice una rápida identificación visual de los viales con los codificadores de color para tapones de viales criogénicos Nunc y Nalgene.
Marca: Thermo Scientific™ 355077
22.28 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
Las codificadores de color encajan en la parte superior de los tapones para viales criogénicos NalgeneTM o los tapones para tubos criogénicos Nunc™ para facilitar la identificación rápida de viales específicos y simplificar el mantenimiento del inventario.
- Los codificadores de color Nalgene™ están fabricados con poliestireno y solo se pueden instalar en tapones de viales criogénicos Nalgene™. Disponibles en 5 colores
- Los codificadores de color Nunc™ están fabricados en policarbonato y solo se pueden instalar en tapones para tubos criogénicos Nunc™ y tapones para tubos de 2 ml y 5 ml Cryobank. Disponibles en 10 colores o como surtido.
Especificaciones
Nunc™ Codificador de cierre de viales CryoColor, PS | |
Poliestireno | |
500/paq., 2000/caja | |
Vial criogénico |
Amarillo | |
Nunc™ | |
Cierre de viales |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.