Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Nunc™ Bank-It™
Manipule y almacene muestras de forma experta con los sistemas de viales Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It ™, que cuentan con códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar.
Marca: Thermo Scientific™ 374075
Detalles adicionales : Peso : 1.44000kg
Descripción
Manipule y almacene muestras de forma experta con los sistemas de viales Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It ™, que cuentan con códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar. Además, ofrecen una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas criogénicas estándar. Compatibles con la línea completa de lectores de códigos de barras 2D, equipos de colocación y retirada de tapones y opciones de etiquetado, los productos Bank-It resultan perfectos para el almacenamiento de muestras biológicas, diagnósticas y genómicas.
Seguimiento seguro
Formato de almacenamiento superior
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
Control de calidad exhaustivo
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Non-sterile | |
Bank-It | |
0.5 mL | |
Bank-It | |
96 | |
Nunc™ |
Nunc Bank-it 0.5mL, blank | |
Polypropylene (Cap) | |
None | |
96/960 | |
960 |