Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos,
Almacene las muestras de forma segura con estas placas de polipropileno de bajo nivel de unión de 96 pocillos, las cuales impiden que el ADN o las proteínas se unan y permiten la recuperación de muestras completa.
Marca: Thermo Scientific™ 95040410
Detalles adicionales : Peso : 2.06000kg
Descripción
Logre una recuperación de muestras completa con las placas MicroWell™ de polipropileno de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, las cuales son ideales para el almacenamiento dado que el polipropileno tiene una menor capacidad de unión y las proteínas o el ADN no se unen. Admiten temperaturas de -80° a +121 °C. Disponibles en varios colores para la identificación rápida de las placas de almacenamiento.
Características:
- El diseño de pared compartida aumenta el volumen del pocillo
- Los pocillos más anchos y el fondo redondo mejoran la mezcla
- Pocillos de fondo cónico para una recuperación óptima de la muestra
- Las placas blancas y negras están disponibles para aplicaciones basadas en fluorescencia y luminiscencia
- Polipropileno de bajo nivel de unión para unos ensayos y almacenamiento homogéneos
Especificaciones
No Barcode | |
96-well | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Not Autoclavable | |
Low binding PP | |
Natural | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
500 μL | |
Non-sterile | |
Square, Conical Bottom (V-well) | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
25 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
50 Cases | |
Nunc | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Non-treated | |
Yes | |
50 | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
Certified Quality |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.