Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para 96 pocillos Nunc™ para placas DeepWell™ de poliestireno de 1,0 ml
Proteja el contenido de los pocillos de la placa DeepWell durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos utilizando tapones para 96 pocillos para placas DeepWell de poliestireno de 1,0 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 278616
170.09 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.49000kg
Descripción
Proteja el contenido de las placas durante el almacenamiento a corto y largo plazo de productos químicos o compuestos mediante el uso de tapones de 96 pocillos flexibles Thermo Scientific™ Nunc™ con 96 muescas específicamente diseñados para los 96 pocillos de las placas DeepWell de poliestireno de 1,0 ml Thermo Scientific Nunc (278605 y 278606).
- Los tapones con 96 muescas están fabricados con etilvinilacetato
- Diseñado específicamente para su uso con placas DeepWell de poliestireno de 1,0 ml Nunc 278605 y 278606
- No es adecuado para placas Nunc DeepWell n.º de cat. 260251, 260252, 278752 y 278743
- Estéril
Especificaciones
Natural | |
Tapones para 96 pocillos para placas DeepWell de poliestireno 1,0 ml | |
Estéril | |
96 | |
1 | |
Nunc™ | |
Sí | |
De -20 °C a +120 °C | |
96 pocillos redondos Nunc |
Sí | |
EVA | |
Esterilizable en autoclave | |
25 | |
Alfombrilla de sellado | |
Ninguno | |
Sí (hipodérmica) | |
Redondo |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.