Learn More
Thermo Scientific™ Tubos cónicos para centrífuga de polipropileno estériles de 15 ml y 50 ml Nunc™
Estos tubos cónicos de calidad superior son respetuosos con el medio ambiente y permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector.
Marca: Thermo Scientific™ 339650
228.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
Descripción
Los tubos de polipropileno estériles cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml y 50 ml son tubos cónicos de calidad superior, respetuosos con el medio ambiente, que ofrecen la mayor pulcritud gracias a la gradilla de plástico reciclable y que permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
- Gradilla de plástico reciclable inocua para el medio ambiente que reduce la contaminación en comparación con el embalaje de espuma tradicional
- A prueba de fugas para proteger las muestras
Especificaciones
15 ml | |
500 | |
A granel | |
Embalaje sostenible | |
Cónicos | |
Tubo para centrífuga |
Polipropileno | |
50 | |
Estéril | |
Cónicos | |
Sí | |
10.500 x g |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.