Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de fondo redondo Nunc™ de 14 ml
Realice aplicaciones celulares críticas mediante estos tubos de fondo redondo de 14 ml.
277.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 17,5 mm |
---|---|
RCF máx. | 6000xG |
Tipo de producto | Tubo de fondo redondo |
Material del cierre | LDPE |
Tipo de tapón | Tapón de ventilación/cierre de doble posición |
Código de producto | Marca | N.º por caja | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º por caja | N.° por paquete | Precio | Quantity & Availability | ||||
11337704
|
Thermo Scientific™
150268 |
500 | 10 |
277.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Realice aplicaciones celulares críticas mediante tubos de fondo redondo Thermo Scientific™ Nunc™ de 14 ml.
Características:- Intercambio de gases optimizado gracias al tapón de dos posiciones (ventilación y cierre)
- Fácil eliminación de los gases volátiles de los compuestos orgánicos gracias a los envases transpirables
- Certificadas de conformidad disponibles para todos los lotes
- Solo para uso en investigación
Specifications
17,5 mm | |
Tubo de fondo redondo | |
Tapón de ventilación/cierre de doble posición | |
Poliestireno | |
14 mL |
6000xG | |
LDPE | |
95 mm | |
Estéril | |
Redondo |