Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Nunc™
Aumente la eficacia de la centrifugación con estos tubos para centrífuga de policarbonato, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
212.00€ - 434.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
N.º por caja | 480 |
N.° por paquete | 80 |
Diámetro (métrico) | 16 mm |
Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
Código de producto | Marca | Forma del fondo | Writing Area | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del fondo | Writing Area | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10473103
|
Thermo Scientific™
337846 |
Cónicos | Sí | Estériles |
425.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10429672
|
Thermo Scientific™
347856 |
Cónicos | No | Estériles |
212.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10707431
|
Thermo Scientific™
347880 |
Cónicos | Sí | Estériles |
367.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10008880
|
Thermo Scientific™
348224 |
Redondo | No | Estériles |
434.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10374461
|
Thermo Scientific™
362308 |
piso | sí | Non-sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12601500
|
Thermo Scientific™
362707 |
piso | sí | Sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Aumente la eficacia de la centrifugación con los tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Thermo Scientific™ Nunc™, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
Los tubos de poliestireno incluyen la marca CE.- Fabricados en una serie de materiales y formatos para ofrecer mayor flexibilidad Diferentes tipos de tapones y formas de fondos para satisfacer todas las necesidades Son aptos para la mayoría de las centrífugas estándar Fuerza centrífuga relativa (RCF) probada
Especificaciones
Poliestireno | |
80 | |
Tubo para centrífuga |
480 | |
16 mm | |
3000 x g |