Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales con rosca externa de 1,8 ml Nunc™
Use este versátil tubo en un gran sistema de almacenamiento o a menor escala en el caso del almacenamiento criogénico tradicional en vasos Dewar.
336.96€ - 1160.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Externally-Threaded Universal Tube |
---|---|
Color | Natural |
Color del tapón | Natural |
Capacidad (métrico) | 1.8 ml |
Forma del fondo | Flat Bottom |
Código de producto | Marca | Código de barras | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de barras | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13496103
|
Thermo Scientific™
374500 |
2D on Tube Bottom | 10 bags of 48 tubes |
730.00€
paquete de 480 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13406113
|
Thermo Scientific™
374501 |
Ninguno | 10 gradillas de 48 tubos |
505.00€
paquete de 480 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13416113
|
Thermo Scientific™
374502 |
2D en la parte inferior del tubo | A granel |
650.00€
paquete de 480 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15583724
|
Thermo Scientific™
374500-BR |
2D en el tubo, 2D lineal y legible en la gradilla | 10 gradillas de 48 tubos |
1160.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15593724
|
Thermo Scientific™
374501-BR |
2D, lineal y legible en la gradilla | 10 gradillas de 48 tubos |
830.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13426113
|
Thermo Scientific™
374503 |
Ninguno | A granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Utilice los tubos universales con rosca externa Thermo Scientific™ Nunc™ de 1,8 ml para mejorar la eficacia y el rendimiento del flujo de trabajo de almacenamiento de muestras.El bastidor de cierre ofrece un tamaño ANSI SBS compatible con plataformas de automatización para la manipulación de líquidos y el almacenamiento de muestras.Los tubos están disponibles en gradillas o a granel, con códigos de barras 2D o sin codificar.También hay gradillas vacías disponibles.
Ampliables
- Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones de bajo y alto rendimiento
- Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
- Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
- Las roscas externas limitan la contaminación
- Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
Innovador diseño de tapa universal
- Estructura de una sola pieza con junta moldeada
- No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
- El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
- Código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
- Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos o integrarla mediante varias opciones de exportación
- Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
- 374502NOV incluye un código de barras 1D (lineal) legible en el lateral que coincide con los códigos de barras 2D en la parte inferior del tubo
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
- Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 10 elevado a 6 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Externally-Threaded Universal Tube | |
Natural | |
Flat Bottom | |
External Thread | |
White patch and graduations | |
Sterile |
Natural | |
1.8 ml | |
Plastic | |
Cryobank | |
480/Cs. |