Learn More
Syngene™ NuGenius Plus
NuGenius es un sistema de imagen integrado de nueva generación y bajo coste para análisis de ADN y proteínas, y documentación de geles.
Marca: Syngene™ NuGenius+
Detalles adicionales : Peso : 18.00000kg
Descripción
El software GeneTools proporciona al usuario una rápida cuantificación de las muestras y pasa de transferencias a datos analizados en muy pocos pasos. Los tipos de muestras de análisis incluyen el peso molecular, el recuento de colonias, la transferencia de manchas y la correspondencia de bandas.
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en archivos de Word y Excel para revisarlos fácilmente.
El sistema incluye 3 años de garantía (devolución a fábrica), licencias ilimitadas del software de análisis GeneTools y actualizaciones de software gratuitas. El software GeneTools cumple con los requisitos de 21 CFR parte 11 y de los entornos de GLP.
- Incorpora una innovadora cámara de 5 MP que ofrece una resolución de píxeles excelente y una sensibilidad inigualable en su clase
- La cámara tiene capacidad para producir imágenes de 16 bits con 65535 escalas de grises
- El sistema tiene un objetivo F1.4 con zoom motorizado para adquirir imágenes de cualquier tamaño de gel
- El sistema incorpora un filtro UV y luz epi white de serie.
- El área de visualización máxima disponible es de 20 × 24 cm
- Las fuentes de excitación en NuGenius Plus incluyen luz UV, azul y blanca
- Cuenta con un ordenador incorporado exclusivo con tecnología Raspberry Pi y pantalla táctil interactiva
- El sistema se puede conectar en red (se necesita un accesorio)
Especificaciones
F1.4 | |
5MP | |
Imagen de 20 x 24 cm |