Learn More
Syngene™ Sistema de documentación de gel NuGenius
El sistema de documentación de geles NuGenius de Syngene™ es un sistema de documentación de geles sencillo, fácil y rápido
Marca: Syngene™ NuGenius
Detalles adicionales : Peso : 18.00000kg
Descripción
NuGenius es un sistema compacto de documentación de geles todo en uno con capacidad para aplicaciones de adquisición de imágenes básicas, incluidos los geles de proteínas/ADN.
- Incorpora una innovadora cámara CCD de 5 MP que ofrece una resolución de píxeles excelente y una sensibilidad inigualable en su clase.
- La cámara tiene capacidad para producir imágenes de 16 bits con 65535 escalas de grises.
- El objetivo F1.2 con zoom motorizado permite adquirir imágenes de cualquier tamaño de gel
- Incorpora un filtro UV y luz blanca Epi.
- El área de visualización máxima disponible es de 20 × 24cm.
- Las fuentes de excitación del NuGenius incluyen luz UV, azul y blanca (se deben pedir por separado, no se incluyen).
- Cuenta con un ordenador incorporado exclusivo con tecnología Raspberry Pi y pantalla táctil interactiva.
- El sistema se puede conectar en red (se necesita un accesorio).
El software GeneTools proporciona al usuario una rápida cuantificación de las muestras y pasa de transferencias a datos analizados en muy pocos pasos. Entre los tipos de muestras de análisis se incluyen:
- Peso molecular
- Recuento de colonias
- Transferencia de manchas
- Correspondencia de bandas.
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en archivos de Word y Excel para revisarlos fácilmente.
El software GeneTools cumple los requisitos de 21 CFR parte 11 y de los entornos de GLP.
El sistema incluye 3 años de garantía (devolución a fábrica), licencias ilimitadas del software de análisis GeneTools y actualizaciones de software gratuitas.
Especificaciones
240/115V | |
1 Ea. | |
Imágenes de ADN/proteínas visibles | |
Sistema de documentación de geles |
5 MP | |
75x31x45 | |
Syngene |