Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente NP-40 Surfact-Amps™
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 es un detergente NP-40 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 %.
Marca: Thermo Scientific™ 85125
708.58 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Description
la solución de detergente Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps es un detergente NP-40 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 %.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado NP-40 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. NP-40 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular u otras soluciones destinadas a extraer y solubilizar proteínas.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
NP-40: un detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura – menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
- Peso molecular: 617
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: 149
- Peso molecular por micela: 90.000
- Concentración micelar crítica (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, p/v)
- Punto de opacidad: 80 °C
- Dializable: No
Specifications
Frasco de HDPE | |
Mediciones | |
Solución de detergente |
Almacenar a una temperatura de entre 20 °C y 25 °C. | |
Surfact-Amps™ | |
500 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.