Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente NP-40 Surfact-Amps™
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 es un detergente NP-40 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 %.
Marca:  Thermo Scientific™ 28324
190.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11596671
  • 206.00€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
la solución de detergente Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps es un detergente NP-40 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 %.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado NP-40 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. NP-40 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular u otras soluciones destinadas a extraer y solubilizar proteínas.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
NP-40: un detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura – menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 617
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: 149
  • Peso molecular por micela: 90.000
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, p/v)
  • Punto de opacidad: 80 °C
  • Dializable: No
Especificaciones
Especificaciones
En ampollas de vidrio de 10 ml.
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: de 20 °C a 25 °C.
Surfact-Amps™
6 x 10 mL
Detergente
Mediciones
Solución de detergente
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Surfact-Amps NP-40
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nonylphenol ethoxylates
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.