Learn More
Socorex™ Filtro de protección de boquilla de pipetas
Utilice el filtro de protección de boquilla de pipetas Socorex™ para proteger la pipeta contra el llenado de líquidos o la contaminación. El filtro, fabricado con fibra de polipropileno, ofrece la máxima protección y seguridad contra la contaminación.
Marca: Socorex™ 322.10
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Fibra de polipropileno
- Para Acura™ manual de 5 ml y 10 ml y Acura™ electro
- No estéril
- No esterilizable en autoclave
Información de órdenes
ForUseWithEquipment