Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida NOVOsil™
Proporcionan una buena elasticidad y son aptos para mayores cargas mecánicas en el laboratorio. Los tubos de silicona translúcidos Fisherbrand™ NOVOsil™ son neutros, no tóxicos y se entregan sin talco.
149.05€ - 665.51€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para los sectores farmacéutico, biotecnológico y transferencias estériles de líquidos |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11788705
|
Fisherbrand™
|
3 mm |
243.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708715
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
359.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11896293
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
149.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11783416
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
665.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771983
|
Fisherbrand™
|
5 mm |
332.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Aplicaciones: farmacéutica, biotecnología, transferencia de fluidos estériles• Certificaciones: conforme FDA (alimentaria)
• Tubo de silicona NOVOsil™
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
Silicona | |
-40 °C | |
de 250 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Ideal para los sectores farmacéutico, biotecnológico y transferencias estériles de líquidos | |
Translúcido |