Learn More
Novobiocina, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Descripción
Topoisomerase II inhibitorNovobiocin sodium salt is effective an antistaphylococcal agent used in the treatment of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). It is also used to inhibit the activity of retroviral RNA-dependent DNA polymerase as well as inhibitor of bacterial DNA gyrase and eukaryotic DNA topoisomerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibidor de la topoisomerasa II. La sal sódica de novobiocina es un eficaz agente antiestafilocócico utilizado en el tratamiento de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA). También se utiliza para inhibir la actividad de la ADN polimerasa retroviral dependiente de ARN, así como inhibidor de la ADN girasa bacteriana y de la ADN topoisomerasa eucariota.
Solubilidad
Soluble en agua a 100 mg/ml. También soluble en etanol o DMSO. Soluble en agua, etanol, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Incompatible con agentes oxidantes.
Inhibidor de la topoisomerasa II. La sal sódica de novobiocina es un eficaz agente antiestafilocócico utilizado en el tratamiento de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA). También se utiliza para inhibir la actividad de la ADN polimerasa retroviral dependiente de ARN, así como inhibidor de la ADN girasa bacteriana y de la ADN topoisomerasa eucariota.
Solubilidad
Soluble en agua a 100 mg/ml. También soluble en etanol o DMSO. Soluble en agua, etanol, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Novobiocin Sodium Salt |
Tipo | Novobiocin Sodium Salt |
Forma física | Polvo |
Punto de fusión | 215°C |
Beilstein | 3892910 |
Índice Merck | 14,6722 |
Información de solubilidad | Soluble in water at 100mg/ml; Also soluble in ethanol or DMSOSoluble in water,ethanol,dimethyldulfoxide and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 634.61 |
Color | Marrón a blanco |
Cantidad | 5 g |