Learn More
Invitrogen™ Celda media XCell4 SureLock™
Preparación fácil en tan solo tres sencillos pasos
Marca: Invitrogen™ WR0100
Detalles adicionales : Peso : 8.16000kg
Includes: Cámara de tampón inferior XCell4; tapa con cables XCell4; dos núcleos de tampón XCell4; barrera de tampón XCell4; barrera de desplazamiento XCell4; juego XCell4 SureLock; espátula para gel; juego de dos adaptadores de fuente de alimentación (adaptadores de Zoom)
Descripción
La celda media XCell4 SureLock le permite realizar de forma rápida y sencilla electroforesis verticales simultáneas de entre uno y cuatro geles medios sin fugas, lo que se traduce en un rendimiento uniforme. La celda media XCell4 SureLock está fabricada con material de plástico resistente para potenciar la durabilidad y dispone de una tapa especialmente diseñada para aumentar la seguridad del usuario.
- Utiliza tecnología patentada para hacer la electroforesis más fácil y fiable.
- Diseñado para disipar el calor de forma eficaz y uniforme y garantizar resultados de alta resolución cuando se utilizan geles medios Novex (8,7 x 13,3 cm).
Flexible, eficaz y fácil de usar
- Montaje y funcionamiento sencillos: un único activador SureLock sella todos los geles y permite una inserción sin aplicar fuerza y una colocación sencilla de los geles para cargar la muestra.
- Procesa hasta cuatro geles medios Novex a la vez, a pesar de tener aproximadamente el mismo tamaño que la celda Criterion™ (Bio-Rad), que procesa un máximo de dos geles.
- No necesita accesorios externos de refrigeración: requiere un 25 % menos de tampón de desarrollo para cada gel que la celda Criterion (340 ml frente a 460 ml).
- La celda media XCell4 SureLock consta de una cámara de tampón inferior, dos núcleos de tampón, una tapa con cables, una barrera de desplazamiento y una barrera de tampón.
- La electroforesis de proteínas en geles medios en la celda media XCell4 SureLock se realiza después de montar cada núcleo de tampón con dos geles medios o un núcleo de tampón con un gel medio y una barrera de tampón.
- El conjunto del núcleo de tampón/gel se inserta en la cámara de tampón inferior mediante un mecanismo de bloqueo positivo que sella firmemente el conjunto del núcleo de tampón/gel en su posición y garantiza una electroforesis sin fugas.
- El conjunto del núcleo de tampón/gel crea cámaras de tampón superiores distintas para cada gel y una cámara de tampón inferior común que comparten todos los geles.
- La tapa se coloca en la celda media y solo encaja en un sentido.
- La celda media XCell4 SureLock sostiene los geles firmemente con una simple cuña de tensión de gel; cuando la palanca de la cuña de tensión de gel se lleva hacia adelante hasta la posición de bloqueo, se generará una fuerza horizontal uniforme que sella firmemente el conjunto de núcleo de gel/tampón en su posición en la cámara de tampón inferior.
- La acción de bloqueo positivo de la cuña de tensión de gel garantiza un procesamiento del gel sin problemas ni fugas en todo momento.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Los componentes de la celda media incluyen: • Una cámara de tampón inferior XCell4 • Una tapa con cables XCell4 • Dos núcleos de tampón XCell4 • Una barrera de tampón XCell4 • Una barrera de desplazamiento XCell4 • Un conjunto SureLock XCell4 • Una espátula para geles • Un juego de dos adaptadores de fuente de alimentación (adaptadores Zoom). La temperatura de funcionamiento es de 4 °C a 40 °C. El procesador de celda media XCell4 SureLock tiene garantía de un año si se almacena correctamente. |
|
Geles medios Novex™ | |
XCell SureLock™ | |
Temperatura ambiente |
Celda media XCell4 SureLock™ | |
Media (8 cm x 13 cm) | |
Sistema de electroforesis de gel Midi de células midi | |
600 V DC |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.