Learn More
Invitrogen™ XCell II™ Blot Module
Fácil transferencia de proteínas o ácidos nucleicos de minigeles a membranas
Marca: Invitrogen™ EI9051
668.80 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.68040kg
Includes: Núcleo de ánodo, núcleo de cátodo, almohadillas de esponja (ocho/paquete) y manual de instrucciones.
Descripción
Encaja bien en las miniceldas XCell SureLock™ y XCell II™ en lugar del conjunto central de gel / tampón. Requiere menos de 200 ml de tampón de transferencia para transferencias Western, Southern y Northern. Los resistentes electrodos platinizados con titanio y acero inoxidable crean un campo eléctrico uniforme sin abrazaderas ni soportes de gel con bisagras. El tamaño del blot máximo es de 9 x 9 cm.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, Western blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Gel Bolt™ Bis-Tris Plus, gel NuPAGE™, minigel Novex™ | |
Vertical | |
Hasta 2 minigeles | |
Húmedo | |
XCell SureLock™ Mini |
Mini (8 cm x 8 cm) | |
El módulo blot XCell II™ incluye núcleo de ánodo, núcleo de cátodo, almohadillas de esponja (8/pack) y manual de instrucciones. | |
Temperatura ambiente | |
XCell II™ | |
Módulo blot |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.