Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine SDS Buffer Kit, includes LC1676 & LC1675
Se utiliza con geles de Tricina Novex
Marca: Invitrogen™ LC1677
Detalles adicionales : Peso : 1.02000kg
Includes: Tampón de desplazamiento de SDS de tricina Novex (10X, 500 ml - LC1675) y tampón de muestra de tricina de SDS Novex (2X, 20 ml - LC1676)
Descripción
En el sistema de tricina desarrollado por Schaegger y von Jagow (1), la tricina sustituye a la glicina en el tampón de procesamiento. Esto da como resultado una concentración y separación más eficaces de proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de los péptidos más pequeños.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Gel de tricina Novex™ | |
Gel SDS PAGE | |
Kit del tampón |
El kit de tampón de SDS de tricina Novex™ incluye un tampón de desplazamiento de SDS de tricina Novex™ (10X, 500 ml - LC1675) y un tampón de muestra de SDS de tricina Novex™ (2X, 20 ml - LC1676). | |
Novex™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.