Learn More
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
56.25€ - 374.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10523405
|
Invitrogen™
SB01 |
25 mL |
56.25€
25 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10354603
|
Invitrogen™
SB02 |
1 L |
374.00€
1 litro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Formulation: Liquid
- Available in two sizes
- Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.