Learn More
Invitrogen™ SureLock Retrofit Kit for XCell II™ Mini-Cell
Convierte una minicelda XCell II™ en una minicelda XCell SureLock™.
Marca: Invitrogen™ EI0020
Detalles adicionales : Peso : 0.37000kg
Includes: Tapa de minicelda SureLock™, cuña de tensión de gel y barrera de tampón de minigel moldeada.
Descripción
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
XCell SureLock™ Mini | |
XCell II™, XCell SureLock™ | |
Temperatura ambiente |
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis | |
Mini | |
Kit de retroinstalación XCell | |
1500 V |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.