Learn More
Invitrogen™ Agente reductor de muestras NuPAGE™ (10X)
Reactivo listo para su uso para reducir las muestras de proteínas en la electroforesis en gel de proteínas
20.02€ - 106.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El agente reductor de muestras NuPAGE™ (500 mM de ditiotreitol) debe almacenarse a 4 °C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses, salvo que se especifique lo contrario en la documentación del producto. |
---|---|
Concentración | 500 mM |
Tipo de producto | Agente reductor de muestras |
Línea de productos | NuPAGE™ |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Includes: NuPAGE Sample Reducing Agent (500mM dithiothreitol)
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10424012
|
Invitrogen™
NP0004 |
250 μl |
20.02€
250 microlitros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11569166
|
Invitrogen™
NP0009 |
10mL |
106.00€
10 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El agente reductor de muestras NuPAGE contiene 500 mM de ditiotreitol (DTT) en forma de líquido estabilizado listo para usar, con una concentración de 10X. Use el agente reductor de muestras NuPAGE al procesar proteínas en geles Bis-Tris NuPAGE Novex para mantener las muestras de proteínas en un estado de reducción durante la electroforesis.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
El agente reductor de muestras NuPAGE™ (500 mM de ditiotreitol) debe almacenarse a 4 °C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses, salvo que se especifique lo contrario en la documentación del producto. | |
Agente reductor de muestras | |
Hielo húmedo |
500 mM | |
NuPAGE™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.