Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Buffer Kit (for Bis-Tris Gels)
Diseñado para la separación de proteínas de tamaño pequeño a mediano en geles Bis-Tris Novex NuPAGE
Marca: Invitrogen™ NP0060
124.25 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.11000kg
Includes: Tampón de desplazamiento de SDS MES NuPAGE (20X, 500 ml), agente reductor de muestras NuPAGE (10X, 250 μl) que contiene 500 mM de ditiotreitol, antioxidante NuPAGE (15 ml), tampón de muestra de LDS NuPAGE (10 ml)
Requires : Los tampones se proporcionan como una solución concentrada y requieren una dilución sencilla con agua desionizada antes de su uso.
Descripción
Los tampones premezclados NuPAGE son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad. Todos los tampones se fabrican con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad. Los tampones se proporcionan como una solución concentrada y requieren una dilución sencilla con agua desionizada antes de su uso.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Gel de tricina Novex™ | |
Gel SDS PAGE | |
Kit del tampón |
Contiene • Tampón de desplazamiento de SDS MES NuPAGE™ (20X, 500 ml) • Agente reductor de muestras NuPAGE™ (10X, 250 µl), que contiene 500 mM de ditiotreitol • Antioxidante NuPAGE™ (15 ml) • Tampón de muestras de LDS NuPAGE™ (10 ml) Almacenar cada uno a 4 °C. Caliente el tampón de muestra de LDS NuPAGE™ a 25 °C antes de usarlo. |
|
NuPAGE™ | |
1 kit |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.