Learn More
Invitrogen™ Antioxidante NuPAGE™
Reactivo exclusivo que mantiene las proteínas en estado reducido durante la electroforesis en gel de proteínas
Marca:  Invitrogen™ NP0005
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Código de producto. 11529166
  • 50.75€ / 15 ml
En stock
para ver el stock
Includes: Contiene 15 ml de antioxidante NuPAGE
Descripción
Descripción
Se añade al tampón de desplazamiento en la cámara de tampón superior (cátodo) al realizar la electroforesis en gel de proteínas en condiciones de reducción.
  • Se utiliza con muestras reducidas con el agente reductor de muestras NuPAGE u otros agentes reductores.
  • Optimizado para el pH neutro de los geles NuPAGE Novex™ y no es compatible con otras composiciones químicas de gel
  • También se puede añadir al tampón de transferencia NuPAGE para mejorar la transferencia de proteínas a membranas
  • Migra con las proteínas reducidas para mantener las condiciones de reducción y evitar la reoxidación de aminoácidos sensibles, como la metionina y el triptófano
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
Contiene 15 ml de antioxidante NuPAGE™. Almacenar a 4°C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses, salvo que se especifique lo contrario en la documentación del producto.
Antioxidante
NuPAGE™
Hielo húmedo
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • NuPAGE Antioxidant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethylformamide
Certificados
Ver productos accesorios