Learn More
Invitrogen™ Estándar de proteína sin teñir NativeMark™
Estándar de proteínas listo para su uso diseñado para estimar el peso molecular de proteínas mediante electroforesis en gel nativo
Marca:  Invitrogen™ LC0725
289.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21857" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11574986
  • 305.00€ / 250 microlitros
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Suministrado en tampón de almacenamiento (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; glicerol; Ponceau S)
Descripción
Descripción
La electroforesis en condiciones nativas (no desnaturalizadas) mantiene la conformación natural de proteínas, la cohesión de subunidades y la actividad biológica. Durante la electroforesis natural, las proteínas se separan en función de sus relaciones carga a masa.
  • Versátil: recomendado para el uso con geles Novex NativePAGE™ Bis-Tris, gradiente de Tris-glicina o de Tris-acetato NuPAGE Novex
  • Amplio: contiene marcadores con una amplia gama de pesos moleculares altos y proporciona ocho bandas de proteínas de 20–1200 kDa
  • Práctico: no es necesario añadir tampón de muestra, solo cargar y procesar
  • Compatible: se puede visualizar con tinciones fluorescentes, de plata o Coomassie™ después de la electroforesis o con Ponceau S, Coomassie u otro tipo de tinciones de membrana después de la transferencia Western
  • Compatibilidad del gel: Geles NativePAGE, geles de Tris-Glicina Novex, geles NuPAGE Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
El patrón de proteínas sin tinción NativeMark™ se suministra en tampón de almacenamiento (Bis/Tris-HCl, pH 7,0; NaCl; glicerol; Ponceau S).
Almacenar a -20 °C.
Marcadores moleculares de proteínas
Geles nativos
Sin teñir
1236, 1048, 720, 480, 242, 146, 66, 20 kDa
5 x 50 µl
PÁGINA Native
8
De 20 a 1.200 kDa
Geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NativePAGE™, geles de Tris-acetato NuPAGE™
NativeMARK™
Hielo seco