Learn More
Invitrogen™ IL-1 beta Human ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant human IL-1β in serum, buffered solution, or cell culture medium
Marca: Invitrogen™ KHC0011
615.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21957" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
The Human Interleukin-1beta (Hu IL-1beta) ELISA quantitates Hu IL-1β in human serum, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-1β. Principle of the method The Human IL-1β solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina-1 beta (IL-1 beta) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde pro-IL-1 beta. IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con IL-1 alfa. La actividad de IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. IL-1 beta juega un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.Especificaciones
P01584 | |
1 pg | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL-1,IL1-BETA,IL1F2 | |
4,4% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
96 pruebas | |
Suero, 50 μl; Sobrenadante, 50 μl | |
Humano | |
2 h 55 min |
3,9-250 pg/ml | |
Biotina | |
Sobrenadante, Suero | |
Colorimétrico | |
3553 | |
6,6% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
1 pg/ml | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |