Learn More
Invitrogen™ IFN gamma Human ELISA Kit
Each ready-to-use kit ELISA kit is validated for sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency.
Marca: Invitrogen™ KHC4022
919.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21957" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
The Human Interferon-gamma (Hu IFN-γ) ELISA quantitates Hu IFN-γ in human serum, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IFN-γ. Principle of the method The Human IFN-γ solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y las menores de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citocinas y también actúa sinérgicamente con otras citocinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
P01579 | |
<4 pg/mL | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IFG, IFI | |
6,0% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
IFN-γ | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
15,6-1000 pg/ml | |
Biotina | |
Sobrenadante, Suero | |
Detección colorimétrica | |
3458 | |
2,75 h | |
5,5% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
2 x 96 pruebas | |
Suero, 50 μl; Sobrenadante, 50 μl | |
Humano | |
2 h 45 min |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.