Learn More
Invitrogen™ Novex™ IEF Sample Buffer pH 3-7 (2X)
Los tampones de IEF premezclados y optimizados reducen la variabilidad y garantizan resultados uniformes
Marca: Invitrogen™ LC5371
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg
Descripción
El tampón de muestra de IEF Novex de pH 3-7 (2X) es un tampón de muestra de IEF premezclado y optimizado para su uso con geles de IEF Novex de pH 3-7. IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores.
Isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C). | |
2 X | |
entre 3 y 7 | |
Geles de IEF Novex™ | |
Hielo húmedo |
Tampones de carga de muestras | |
IEF | |
Tampón de muestras IEF | |
Novex™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.