Learn More
Invitrogen™ Casetes de gel vacíos, mini, 1,0 mm
Para el vertido de geles
Marca: Invitrogen™ NC2010
164.36 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.46700kg
Descripción
Todos los casetes están sellados por tres lados para evitar fugas. Disponible en 1,0 mm de grosor y para uso con siete tipos de peine (1 pocillo, 2 pocillos, 5 pocillos, 10 pocillos, 12 pocillos, 15 pocillos y pocillo 2D). Presellado con ranura tapada con cinta para que no sea necesario un soporte de colada voluminoso.
Fundición de geles, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Contiene un paquete (25/paquete) de casetes de gel de plástico, desechables y vacíos (1,0 mm). Almacenar a temperatura ambiente. | |
Mini (8 cm x 8 cm) | |
Casete de gel vacío |
Universal | |
Novex™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.