Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-8 humana
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ KAC1301
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Includes: Placa previamente recubierta, patrón, controles, HRP de anticuerpos, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
El ensayo ELISA de interleucina 8 humana (Hu IL-8) cuantifica Hu IL-8 en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu IL-8 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para HumanIL-8 está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
IL-8 (interleucina-8) es una quimiocina CXC pro-inflamatoria de 72 aminoácidos designada CXCL8, secretada por células endoteliales y monocitos, que actúa como un importante quimioatrayente para los neutrófilos y también las células T y los basófilos. IL-8, aislada por primera vez de células de osteosarcoma, contiene el motivo ELR (secuencia N-terminal de aminoácidos Glu-Leu-Arg) y señala a través de los receptores CXCR1 y CXCR2. Los estudios de cáncer han demostrado el papel de IL-8 en la angiogénesis y el crecimiento de los tumores. La nomenclatura anterior para IL-8 incluye la proteína activadora de neutrófilos 1 (NAP-1), la proteína quimiotáctica de granulocitos 1 (GCP-1), el péptido activador de neutrófilos derivado de monocitos (MONAP) y la proteína 3-10C.Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
P10145 | |
0,7 pg | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1 | |
4,2% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
96 pruebas | |
Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl | |
Humano | |
2 h 30 min |
7-750 pg/ml | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Colorimétrico | |
3576 | |
3,7% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Tampón de incubación, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, isotipo | |
0,7pg | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.