Learn More
Invitrogen™ Módulo Mini Blot
Dispositivo de transferencia húmeda que se utiliza exclusivamente con el depósito de minigel Bolt
Marca: Invitrogen™ B1000
489.89 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Módulo Mini Blot con junta; almohadillas de esponja para inmunotransferencia (4); pinza para inmunotransferencia; rodillo para inmunotransferencia
Descripción
El depósito de minigel Bolt acepta un módulo blot por cámara o dos módulos blot en total con el diseño en paralelo. El módulo de miniblot Bolt es compatible con los geles Bolt Bis-Tris Plus y acepta un gel por transferencia húmeda. La conexión universal y la junta moldeada permiten que este módulo sea fácil de usar, al tiempo que el núcleo interno del módulo blot permite el uso de un tampón de transferencia menos basado en etanol por transferencia húmeda. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nitrocelulosa en entre 30 y 60 minutos.
- Capacidad: ≤ Dos módulos blot / depósito de minigel, un minigel / módulo blot
Información sobre los geles Bolt Bis-Tris Plus
- Los geles Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización.
- Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas.
- Los geles Bolt son ideales para el análisis de inmunotransferencia (western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial; también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas
- Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos
- Cada caja contiene 10 geles.
- Se necesita un depósito de minigel Bolt para el uso de todos los geles Bolt
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia Western
Especificaciones
Módulo Mini Blot Pinza para inmunotransferencia Rodillo para inmunotransferencia Cuatro esponjas para inmunotransferencia. |
|
Transferencia húmeda | |
Minigeles de proteínas prefundidas | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
Módulo blot | |
Vertical |
≤2 módulos blot/cubeta de minigel, 1 módulo blot/minigel | |
Depósito de minigel | |
Mini, 8 cm x 8 cm | |
Húmedo | |
Eficiencia energética, menos peligroso |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.