Learn More
Invitrogen™ 20 tampones de procesamiento Bolt™ MOPS SDS
Optimizados para usar con geles Bis-Tris Plus Bolt™ y disponibles en una gran variedad de formatos
74.00€ - 368.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tampones de procesamiento |
---|---|
Concentración | 20 X |
Para utilizar con (equipo) | Bolt™ |
Forma física | Liquid |
Línea de productos | Bolt™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13226499
|
Invitrogen™
B0001 |
500 ml |
74.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13236499
|
Invitrogen™
B000102 |
5 l |
368.00€
5 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Acerca de los geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
Los tiempos de procesamiento de los geles Bolt™ pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
Información de órdenes
La vida útil es de 6 meses, si se almacena correctamente.
Especificaciones
Tampones de procesamiento | |
Bolt™ | |
Bolt™ |
20 X | |
Liquid |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.