Learn More
Micronova™ Limpiador para salas limpias NovaHol™
El contenido de alcohol isopropilo acelera el tiempo de secado
430.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la limpieza de vidrio, acrílicos, cortinas de vinilo y superficies de acero inoxidable |
---|
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11982475
|
Micronova™
NH1-G |
1 gal |
430.00€
15.14 litro |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- La formulación lista para su uso ofrece bajos niveles iónicos y de sodio
- Alta velocidad de evaporación para un secado rápido
- Filtrado a 0.1 μm
Especificaciones
Ideal para la limpieza de vidrio, acrílicos, cortinas de vinilo y superficies de acero inoxidable |