Learn More
Eppendorf™ Filtro con cono en punta
Utilice este filtro cónico con punta con pipetas Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ 3111606004
35.25 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21834" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Utilice este filtro cónico con punta con pipetas Eppendorf.
- Codificador cromático: turquesa
- 10 ml
- Disponibles en paquetes de 50
Especificaciones
Paquete de 50 | |
Filtro con cono en punta | |
10 mL |