Learn More
Masterflex™ Norprene™ Pressure Tubing
Excellent resistance to ozone and UV light with little to no sign of deterioration. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene™ Pressure Tubing is extremely abrasion resistant and bends easily to simply custom component assembly.
479.00€ - 640.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Estándares sanitarios 3A y NSF 51 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Norprene |
Longitud global (métrico) | 15,24 m |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia química, suministro de pesticidas/fertilizantes, líneas de suministro de agua, procesamiento de alimentos/lácteos y líneas de purificación de agua |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11822110
|
Masterflex™
95715-00 |
6,4 mm | 12,7 mm | 125 psi |
479.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11832110
|
Masterflex™
95715-01 |
9,6 mm | 15,8 mm | 105 psi |
640.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Handles at least 4 times the pressure of non-reinforced tubing
- Temperature resistant from -75° F to 275° F
- Ozone and UV light resistant
- Repeatedly autoclavable
- Compatible with a wide range of fluids
- Meets FDA and 3-A criteria
Especificaciones
Estándares sanitarios 3A y NSF 51 | |
Norprene | |
Transferencia química, suministro de pesticidas/fertilizantes, líneas de suministro de agua, procesamiento de alimentos/lácteos y líneas de purificación de agua | |
1/pack | |
de 135 °C |
Esterilizable en autoclave | |
15,24 m | |
-51 °C | |
Crema |