Learn More
Thermo Scientific™ Puntas Molecular BioProducts™ BioRobotix™ (no estériles) para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
830.00€
Especificaciones
Esterilidad | No |
---|---|
Formato | Gradilla |
Fit for Purpose | Certified Quality |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11711263
|
Thermo Scientific™
918-252 |
20μL | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX SPAN-8 | Certified Quality |
830.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11751263
|
Thermo Scientific™
919-252 |
250μL | Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX SPAN-8 | Certified Quality |
830.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
Estas puntas están también disponibles con longitud extendida que permite gestionar un mayor volumen y alcanzar el fondo en placas de pocillos profundas. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra y la expulsan en la posición adecuada en todo momento.
- Disponibles no estériles, con retención baja y longitud extendida Se prueban por lotes durante la producción en la propia estación de trabajo para la que fueron concebidas Puntas con longitud extendida compatibles con placas de pocillos profundos de 96-, 384- y 1536- Porcentaje de coeficiente de variación (%CV) bajo
Especificaciones
No | |
Gradilla | |
Certified Quality |